Rundkanister
Blue liter scale, 60 L, Natur, S65, Mit Messskala, 350×350×825 mm
Katalognr. SCTV107721
Anbieter: S.C.A.T.
Direkt zu
Product Details & Documents
SCAT Rundkanister sind aufgrund ihrer kompakten Abmessungen ideal zum Sammeln und Entsorgen kleinerer Lösungsmittelmengen. Mehrere SCAT Rundkanister können einfach an der HPLC-Anlage stationiert und mit SCAT SafeyWasteCaps ausgestattet werden.
- Werden entweder aus robustem HDPE oder PP gefertigt und sind somit gegen alle im Labor üblichen Lösungsmittel beständig
- In den gängigen Gewinden S65, S70/71 und B83 erhältlich
- Die Füllkapazitäten reichen von sehr kompakten 2 L über 4 L, 10 L, 25 L, 50 L bis hin zu 60 L für die Sammlung von großen Lösungsmittelmengen
- Viele individuelle Ausstattungsmerkmale wie Tragegriffe, Handgriffe oder Messskalen, die eine sichere Handhabung der Gefahrstoffe gewährleisten
SCAT-Rundkanister sind eine perfekte Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen SCAT-Kanistern, um eine physikalische Trennung von Lösungsmitteln zu gewährleisten und eine Vermischung von gefährlichen Flüssigkeiten zu verhindern.
Dokumente
GHS Poster Important Lab and HPLC Safety Guidelines
Anwendungshinweise
TDS Canisters Overview TDS Universal Waste Hub Jan
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Gewinde:S65
- Typ:Mit Messskala
- Kapazität:60 L
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Blue liter scale
- Seq:08
- B×T×H:350×350×825 mm