AuftragsverfolgungKontakt
Extraction unit E-812/E-816 | Avantor
Extraction unit E-812/E-816
Extraction Units E-816 SOX, E-812, 190 ml, 1200 W
Katalognr. BUCH049111
Anbieter:   BUCHI
Extraction unit E-812/E-816
Katalognr. BUCH049111
Anbieter:  BUCHI
Extraction unit E-812/E-816
Extraction unit E-812/E-816
Extraction Units E-816 SOX, E-812, 190 ml, 1200 W
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soxhlet extraction for exhaustive total fat extraction with preceding hydrolysis
  • Run six samples simultaneously with E-816 model
  • Reduced solvent consumption and lower running costs
  • High speed heating with ceramic plates and individual heating zones
Technische Daten
  • Extraktorinhalt:
    190 ml
  • Typ:
    E-812
  • Bezeichnung:
    Extraction Units E-816 SOX
  • Leistung:
    1200 W
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH049427
    Beaker Soxhlet / ECE, 80 mm, 130 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 229.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH018105
    Paper thimbles, 25×100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - SFr. 155.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BUCH047604
    Condenser
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 594.70