AuftragsverfolgungKontakt
Eimer, Slim T™ | Avantor
Eimer, Slim T™
Slim T™ Polypropylen-Eimer mit Rollen, Grün, 22 L, 240×490 mm, 240 mm
Katalognr. MICRB-7DGAC
Anbieter:   MICRONOVA
Eimer, Slim T™
Katalognr. MICRB-7DGAC
Anbieter:  MICRONOVA
Eimer, Slim T™
Eimer, Slim T™
Slim T™ Polypropylen-Eimer mit Rollen, Grün, 22 L, 240×490 mm, 240 mm
Preis
384.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rechteckiger, 22 L Eimer mit einer inneren Breite von 482,6 mm, die ideale Lösung für ein Vielzahl an in kontrollierten Umgebungen verwendete Flach- und String-Mopps. Mit oder ohne 76,2 mm Schwerlastrollen.
  • 6 Gallonen Inhalt
  • Volumenskala mit Gallonen- und Litermarkierungen
  • Verschiedene Farbcodierung, zur Auswahl stehen Rot, Gelb, Blau, Grün und Grau
  • B-7: Als Ersatzeimer für Wagen der SlimLine™- und Slim T™-Serie verwendbar
  • B-7AC: Als Ersatzeimer in BucketBinder™ Mehreimersystemen verwendbar
  • Autoklavierbar
Micronova Slim T™ Polypropylen-Eimer können eigenständig oder als Ersatz für Putzwagen der SlimLine™ oder Slim T™ Serie verwendet werden. Sie können auch gut mit BucketLiners™ und Auswringern der W-9 Serie verwendet werden. Eimer mit Rollen, Verwendung als Einzeleimersystem oder als Ersatz in BucketBinder™ Mehreimersystemen.
Zubehördetails: The BucketLiner™, with a unique LDPE/Nylon laminate, is an ideal impermeable barrier material for lining totes to transport product parts, raw materials or to line buckets containing disinfectants or other cleaning solutions.
Technische Daten
  • Kapazität:
    22 L
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    Slim T™ Polypropylen-Eimer mit Rollen
  • Abmessungen:
    240×490 mm
  • Höhe:
    240 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 141-0091
    Gammabestrahlte klare Auffangbeutel, PE-LD/Nylon, für Eimer der Serie B-7 (für kontrollierte Umgebungen, Produkttransporte und Abfall- oder Müllentsorgung): 787,4 × 482,6 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 24 ST - 376.00 SFr.