Digitalbüretten, Titrette®
Product Details & Documents
Variables Volumen.
- Leichte und flexible Bürette mit kompakter Bauweise und hoher Genauigkeit (Präzises Titrieren innerhalb der Fehlergrenzen der Klasse A)
- Leichtgängiges Getriebe mit großen, griffigen Handrädern für tropfenweises Titrieren mit Fingerspitzengefühl
- Vier hilfreiche Zusatzfunktionen, die Ihnen die Arbeit erleichtern: Justieren mit Easy Calibration, Vormerken des nächsten Kalibriertermins, Energie sparen mit Auto-Power-Off und Wahl der Dezimalstellen
- Einfach zu zerlegen: Reinigung, Wartung und Teileaustausch sind bequem und einfach im Labor möglich
- PC-Schnittstelle (optional): die direkte Datenübertragung auf den PC vermeidet Übertragungsfehler beim Abschreiben der Primärdaten − damit ist eine wichtige Anforderung der GLP erfüllt
Mit der Digitalbürette Titrette titrieren Sie schnell und zuverlässig mit höchster Präzision auch bei wenig Platz und unabhängig vom Stromanschluss.
Die Titrette® besitzt ein völlig neu entwickeltes Mess-System, mit dem sogar die engen Fehlergrenzen (bezogen auf das Nennvolumen) der Klasse A Glasbüretten nach DIN EN ISO 385 eingehalten werden.
: bürette Titrette®, DE-M gekennzeichnet, Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr (170 - 330 mm), Rückdosierrohr, 2 Mikro-Batterien (AAA/UM4/LR03), 3 PP-Gewindeadapter (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), 2 eingefärbte Lichtschutz-Fenster, Gebrauchsanleitung. Zusätzlich bei Ausführung mit Schnittstelle: 2-m-Anschlusskabel (Sub-D Steckverbinder, 9-polig) und CD mit Treibersoftware, offengelegtes RS 232 Kommunikationsprotokoll, Beispielanwendung und Gebrauchsanleitung.
Technische Daten
- Kapazität:25 ml
- Seq:07
- Genauigkeit:±0,06 %
- Teilung:0,002 ml
- Unpräzision:<0,02 %
- Cat. No.:613-3840
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 and ISO 50001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung|Nachhaltige Verpackung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 613-1766Titrierkanüle mit Schraubverschluss und integriertem Ausstoß-/RückdosierventilEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 68.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 613-3742Zwei Sets von Inspektionsfenstern, klar und braun, zum Schutz von lichtempfindlichen MedienEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 16.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRND6636Filling valve Titrette®, with olive-shaped nozzle and sealing ringEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 32.50