Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
50 ml, 0,1 ml, 730 mm, 0,10 ± ml
Katalognr. BRND23811
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
AR® glass, class B.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
- Detachable PTFE stopcock
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
Bestellinformationen: Please order supports and burette clamps separately.
Lieferinformationen: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle with base.
Dokumente
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Produktliteratur
Technische Daten
- Kapazität:50 ml
- Länge:730 mm
- Teilung:0,1 ml
- Toleranz:0,10 ± ml
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRND11510Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 10-ml kompakte Büretten und kompakte automatische BürettenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 7.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRND11511Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 25-ml kompakte Büretten und kompakte automatische BürettenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 7.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRND11512Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 50-ml kompakte Büretten und kompakte automatische BürettenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 7.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis