Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,1 ml, 790 mm, 0,05 ± ml
Katalognr. 612-7172
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe
- Detachable stopcock
Zertifizierung: DIN EN ISO 385
Bestellinformationen: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
Lieferinformationen: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
Dokumente
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Produktliteratur
Technische Daten
- Kapazität:50 ml
- Länge:790 mm
- Teilung:0,1 ml
- Toleranz:0,05 ± ml
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- BRND23400Halbgebläse, orange, mit Ventil und AnschlussschlauchKompakt-Bürette, nach PelletEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 19.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRND11525Ersatz-Ansaugrohr für alle Kompakt-Büretten und -Titrierapparate, PVCEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLängeVerfügbarkeitPreis
- BRND23875Pumpaufsatz, transparent, NS 29/32, Anschlusslänge 185 mm, Olive Außen-Ø 7 mm, Boro 3.3185 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 50.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRND11510Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 10-ml kompakte Büretten und kompakte automatische BürettenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 7.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRND11512Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 50-ml kompakte Büretten und kompakte automatische BürettenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 7.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätTeilungVerfügbarkeitPreis
- BRND23838Ersatz-Bürettenrohre, AR-Glas®50 ml0,1 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 62.20
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRND11511Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 25-ml kompakte Büretten und kompakte automatische BürettenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 7.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätTeilungVerfügbarkeitPreis
- BRND23833Ersatz-Bürettenrohre, AR-Glas®10 ml0,05 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 62.20
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätTeilungVerfügbarkeitPreis
- BRND23836Ersatz-Bürettenrohre, AR-Glas®25 ml0,1 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 62.20
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis