AuftragsverfolgungKontakt
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
25 ml, 0,05 ml, 785 mm, 0,03 ± ml
Catalog # 612-7171
Supplier:   Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Catalog # 612-7171
Supplier:  Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
25 ml, 0,05 ml, 785 mm, 0,03 ± ml
Price
SFr. 173.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe
  • Detachable stopcock
Certifications: DIN EN ISO 385
Ordering information: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
Delivery information: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
Specifications
  • Kapazität:
    25 ml
  • Länge:
    785 mm
  • Teilung:
    0,05 ml
  • Toleranz:
    0,03 ± ml
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • BRND23400
    Halbgebläse, orange, mit Ventil und Anschlussschlauch
    Kompakt-Bürette, nach Pellet
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 19.90
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Availability
    Price
  • BRND23728
    Standfuß für Flaschen
    1000 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 9.70
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BRND11525
    Ersatz-Ansaugrohr für alle Kompakt-Büretten und -Titrierapparate, PVC
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 5.50
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Availability
    Price
  • BRND23725
    Standfuß für Flaschen
    500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 8.10
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Länge
    Availability
    Price
  • BRND23875
    Pumpaufsatz, transparent, NS 29/32, Anschlusslänge 185 mm, Olive Außen-Ø 7 mm, Boro 3.3
    185 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 50.70
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BRND11510
    Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 10-ml kompakte Büretten und kompakte automatische Büretten
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BRND11805
    Ersatz-Bürettenhahn, PTFE
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 56.90
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BRND11512
    Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 50-ml kompakte Büretten und kompakte automatische Büretten
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Teilung
    Availability
    Price
  • BRND23838
    Ersatz-Bürettenrohre, AR-Glas®
    50 ml
    0,1 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BRND11511
    Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 25-ml kompakte Büretten und kompakte automatische Büretten
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Teilung
    Availability
    Price
  • BRND23833
    Ersatz-Bürettenrohre, AR-Glas®
    10 ml
    0,05 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Teilung
    Availability
    Price
  • BRND23836
    Ersatz-Bürettenrohre, AR-Glas®
    25 ml
    0,1 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Availability
    Price
  • BRND129055
    Vorratsflasche, PE-LD, GL 25
    500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Availability
    Price
  • BRND129060
    Vorratsflasche, PE-LD, GL 28
    1000 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 9.00