AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes, Durham | Avantor
Test tubes, Durham
0,5 ml, 25 mm, 7 mm, 0,7 mm
Katalognr. MARI3700401
Anbieter:   MARIENFELD
Test tubes, Durham
Katalognr. MARI3700401
Anbieter:  MARIENFELD
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,5 ml, 25 mm, 7 mm, 0,7 mm
Preis
SFr. 335.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    7 mm
  • Wandstärke:
    0,7 mm
  • Kapazität:
    0,5 ml
  • Länge:
    25 mm