Messkolben, Klasse B
10 ml, 10/19, 90 mm
Catalog # HIRS7550160
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, mit NS-Stopfen aus PP.
Specifications
- NS:10/19
- Kapazität:10 ml
- Höhe:90 mm
PP, durchscheinend, mit NS-Stopfen aus PP.