Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Versandröhrchen, mit Stopfen | Avantor

Versandröhrchen, mit Stopfen

16 ml, 23 mm, Transparent, Röhrchen mit Polyethylenverschluss, Polystyren,
Katalognr. SEMA1699
Anbieter:   SEMADENI
Versandröhrchen, mit Stopfen
Katalognr. SEMA1699
Anbieter:  SEMADENI
Versandröhrchen, mit Stopfen

16 ml, 23 mm, Transparent, Röhrchen mit Polyethylenverschluss, Polystyren,

Preis
SFr. 29.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

PS, klar, mit weißem Eindrückstopfen.

  • Flacher Boden
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit

Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Bestellinformationen:

Lieferinformationen:

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    23 mm
  • Kapazität:
    16 ml
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Röhrchen mit Polyethylenverschluss
  • Material:
    Polystyren
  • Seq:
    03
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.