Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Deep-well tips (extended), 5,0 - 220 µl, +, -, 57,91 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
Katalognr. MATR5562
Anbieter: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Direkt zu
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Technische Daten
- Verpackt:20 racks, 96 each
- Steril:+
- Volumen:5,0 - 220 µl
- Länge:57,91 mm
- Spitzentyp:Deep-well tips (extended)
- Zur Nutzung mit:Matrix™ SerialMate™
- Filter:-
- Cat. No.:MATR5562
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung