AuftragsverfolgungKontakt
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix® | Avantor
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
Insert for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tube caps, Weiß
Katalognr. 479-1343
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
Katalognr. 479-1343
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
Insert for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tube caps, Weiß
Preis
SFr. 40.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Color inserts snap into cap for a secure fit.
  • Inserts are removable
  • Free of DNA, DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, endotoxins and cytotoxins
Technische Daten
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Insert for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tube caps
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    479-1343
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung