Lagerboxen mit Deckel
0,5 l, Transparent, 100×100×85 mm, PS
Katalognr. SEMA0880
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Lagerboxen mit transparentem Deckel sind entweder aus Polystyrol (PS) oder Styrol-Acrylnitril-Harz (SAN) gefertigt.
Technische Daten
- Kapazität:0,5 l
- Farbe:Transparent
- Material:PS
- Seq:01
- B×T×H:100×100×85 mm