Tank liners, HyPerforma™
Tank liners, with liner Ø 630 mm, 200 l
Supplier: THERMO BIOPROCESS DIVISION
Jump to:
Product Details & Documents
Tank liners are gamma irradiated, open single use bags designed to fit in cylindrical drums.
- Gusset design allows for a close fit to the tank
- Constructed of CX3-9 film
- For HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300
Specifications
- Bezeichnung:Tank liners, with liner Ø 630 mm, 200 l
- Seq:08
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..