AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens | Avantor
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. C100307-2.5L
Reizend
Gesundheit
Entzündlich
Umfeld
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens
Katalognr. C100307-2.5L
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
SFr. 190.97
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1900225
RTECS Number: GU6300000
UNSPSC Code: 12191504
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:8,3 %(V)
  • Schmelzender Platingehalt:6,4 °C
  • Dichte:0,78 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–18 °C
  • Blitz Pt:-18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance (form):
    complying
  • Appearance (color):
    complying
  • Purity (GC):
    Min. 99.80 Fl.%
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.005 %
  • IR spectrum:
    complying
  • Vapor Density:
    2.9 (vs air)
  • Vapor Pressure:
    77 mmHg ( 20 °C)
  • Autoignition Temperature:
    500 °F
  • Refractive Index:
    n20/D 1.426 (lit.)
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L