pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
4,00, ±0,01, Rot, 25 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 6
Katalognr. B5020-6X500ML
Anbieter: Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
Katalognr. B5020-6X500ML
Anbieter: Merck
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Plastic bottle
- VE:6
- Referenztemperatur:25 °C
- Farbe:Rot
- pH Genauigkeit:±0,01
- Pk Info:6×500 ml
- pH-Wert:4,00
- Cat. No.:B5020-6X500ML
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.