AuftragsverfolgungKontakt
Supelco® Organic Reference Standard, BTEX Solution | Avantor
Supelco® Organic Reference Standard, BTEX Solution
BTEX Solution, Analytical standard, 1 mL
Katalognr. 43728-1ML
Anbieter:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, BTEX Solution
Katalognr. 43728-1ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Supelco® Organic Reference Standard, BTEX Solution
BTEX Solution, Analytical standard, 1 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 71.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • GHS signal: GHS08
Achtung! Bitte beachten: P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 mL
  • Normen:
    Analytical standard
  • Bezeichnung:
    BTEX Solution
  • Cat. No.:
    43728-1ML
  • Dichte:
    1,099 g/ml at 20 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H340 - H350
  • Flammpunkt:
    Not applicable
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100