AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
9,180, —, Borat, 25 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
Katalognr. 33595-6X1L
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Katalognr. 33595-6X1L
CAS Nummer:  
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
9,180, —, Borat, 25 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 540.33
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 L
Product Details & Documents
Buffers with fungicide (except pH 10,012)
Certifications: According to DIN 19266.
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Borat
  • VE:
    6 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
  • Pk Info:
    6×1 L
  • pH-Wert:
    9,180