AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
13,00, ±0.05, Glycin, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
N° de catalogue 33552-6X1L
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
N° de catalogue 33552-6X1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
13,00, ±0.05, Glycin, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 539.53
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 L
Spécifications
Spécifications
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Glycin
  • VE:
    6 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.05
  • Pk Info:
    6×1 L
  • pH-Wert:
    13,00
Spécifications