AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
12,00, ±0.05, Phosphat, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
Katalognr. 33651-6X1L
Anbieter:   Honeywell Chemicals
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Katalognr. 33651-6X1L
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
12,00, ±0.05, Phosphat, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 583.28
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 L
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Phosphat
  • VE:
    6 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.05
  • Pk Info:
    6×1 L
  • pH-Wert:
    12,00