AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
11,00, ±0.05, Borat, 20 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 3.000 mL
Katalognr. 33650-6X500ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Katalognr. 33650-6X500ML
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
11,00, ±0.05, Borat, 20 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 3.000 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 412.29
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3.000 mL
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Borat
  • VE:
    3.000 mL
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.05
  • Pk Info:
    6×500 ml
  • pH-Wert:
    11,00
Technische Daten