AuftragsverfolgungKontakt
Packaging Bags | Avantor
Packaging Bags
0,09 mm, 150×200 mm
Katalognr. SCAC3002
Packaging Bags
Katalognr. SCAC3002
Packaging Bags
Packaging Bags
0,09 mm, 150×200 mm
Preis
SFr. 164.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These vacuum bags are with sealed edge and ideal for packaging of gas-sensitive goods and foods.
  • PA/PE, transparent
Technische Daten
  • Abmessungen:
    150×200 mm
  • Seq:
    02
  • Stärke:
    0,09 mm