AuftragsverfolgungKontakt
Jars, white with red cap
50 ml, 44,6 mm, 55,7 mm
  HEIZ41-0050
Jars, white with red cap
  HEIZ41-0050
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
50 ml, 44,6 mm, 55,7 mm
0.90 SFr.
1 * 1 ST
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
  • Ext.Ø:
    44,6 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    55,7 mm
  • Seq:
    04