AuftragsverfolgungKontakt
Trypanblau
Trypanblau
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Catalog # KOEHCN76.2
Trypanblau
Catalog # KOEHCN76.2
CAS Number:  72-57-1
Trypanblau
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Number:  72-57-1
Price
SFr. 189.00
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
  • CAS Number:72-57-1
  • Formula:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
  • MDL Number:MFCD00003969
  • Molecular Weight:960.82 g/mol
  • EINECS:200-786-7
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g