Strickhandschuhe, Stringknits™ 76-202
76-202, 11, Weiß, 195 - 245 mm, 12 Paar/Beutel
Katalognr. 112-3418
Anbieter: Ansell
Direkt zu
Product Details & Documents
Leichte, dehnbare Handschuhe aus Nylonstretch. Links und rechts tragbar. Weich, bequem und nicht hautreizend.
- Besonders flexibel und fusselfrei
- Alleine oder als Unterhandschuhe zu tragen
- Keine Nähte: kein Wundscheuern oder Reiben
- Besonders atmungsaktiv gestrickt: die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken
- Alle Modelle bei 40 °C waschbar: Kein Einlaufen, keine Versteifung oder Verformung
Ideal für Präzisionsarbeiten, die Feinmontage von trockenen Teilen, Verpackungsarbeiten, sowie für Anwendungen in Lackierereien.
Certifications: Cat. II
Technische Daten
- Handschuhgröße:11
- Verpackt:12 Paar/Beutel
- Farbe:Weiß
- Länge:195 - 245 mm
- Seq:10
- Modell:76-202
- Cat. No.:112-3418
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Trägermaterial:Nylon
- Stulpenart:Strickbündchen
- Messgerät:13