Lagerboxen mit Deckel
6 l, Transparent, 340×230×95 mm, SAN
Katalognr. SEMA0882
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Lagerboxen mit transparentem Deckel sind entweder aus Polystyrol (PS) oder Styrol-Acrylnitril-Harz (SAN) gefertigt.
Technische Daten
- Kapazität:6 l
- Farbe:Transparent
- Material:SAN
- Seq:03
- B×T×H:340×230×95 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.