AuftragsverfolgungKontakt
Lagerboxen mit Deckel | Avantor
Lagerboxen mit Deckel
6 l, Transparent, 340×230×95 mm, SAN
Katalognr. SEMA0882
Anbieter:   SEMADENI
Lagerboxen mit Deckel
Katalognr. SEMA0882
Anbieter:  SEMADENI
Lagerboxen mit Deckel
Lagerboxen mit Deckel
6 l, Transparent, 340×230×95 mm, SAN
Preis
SFr. 66.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Lagerboxen mit transparentem Deckel sind entweder aus Polystyrol (PS) oder Styrol-Acrylnitril-Harz (SAN) gefertigt.
Technische Daten
  • Kapazität:
    6 l
  • Farbe:
    Transparent
  • Material:
    SAN
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    340×230×95 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.