Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
36, Blau
Katalognr. ABEB9150/36
Anbieter:   Abeba
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
Katalognr. ABEB9150/36
Anbieter:  Abeba
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
Berufsschuhe, Clogs, Rubber
36, Blau
Preis
SFr. 92.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Antistatische Clogs mit Obermaterial aus Glattleder, einem feststehenden, verstellbaren Fersenriemen, und einer Gummilaufsohle mit Kreuz-/Kreis-Profil, die beständig gegen Säuren, Laugen (Reinigungsmittel) und Kraftstoff ist.
  • Lederfutter
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste Spezial-Laufsohle aus Gummi
  • Sanitized® behandelt, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren
  • Verstellbarer Ristbereich
Für den Einsatz in Küchen und in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Farbe: Weiß oder Blau
Certifications: EN ISO 20347:2012; OB, SRC.
Documents
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    36
  • Farbe:
    Blau
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.