Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Arrow, 38600/38602 | Avantor
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Arrow, 38600/38602
40, Weiß
Katalognr. ABEB38600/40
Anbieter:   Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Arrow, 38600/38602
Katalognr. ABEB38600/40
Anbieter:  Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Arrow, 38600/38602
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Arrow, 38600/38602
40, Weiß
Preis
SFr. 119.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
ESD-Clog aus perforiertem Leder mit Innenfutter aus Leder und einem feststehenden und verstellbaren Fersenriemen. Siehe Modell 38200.
  • Gepolsterter Ristbereich mit Gummiband und Klettverschluss an der Ferse
  • Abriebfeste und rutschhemmende PU-Sohle
  • Sanitised® behandelt, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren
Farbe: Weiß
Zertifizierung: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, FO, SRA.
Dokumente
    Technisches Datenblatt
  • 38600
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    40
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..