Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
41, Grün/weiß
Catalog # ABEB7091/41
Supplier:   Abeba
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
Catalog # ABEB7091/41
Supplier:  Abeba
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
41, Grün/weiß
Price
SFr. 67.60
Log in for availability
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Antistatischer Clog mit perforiertem oder glattem Obermaterial aus Leder und einer Sohle mit Kreuz/Kreisprofil (beständig gegen tierische Fette, Öl und Benzin).
  • Innenfutter aus Leder
  • Sanitized® behandelt, um Bakterien und Gerüche zu reduzieren
  • Klappbarer und verstellbarer Fersenriemen
Colour: Light green leather, white sole
Farbe: Hellgrünes Leder, weiße Sohle
Certifications: TÜV GS tested; EN ISO 20347:2012; OB, FO, SRC.
Documents
Specifications
  • Schuhgröße:
    41
  • Farbe:
    Grün/weiß
  • Seq:
    16
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.