Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
37, Grün/weiß
Katalognr. ABEB7091/37
Anbieter:   Abeba
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
Katalognr. ABEB7091/37
Anbieter:  Abeba
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
37, Grün/weiß
Preis
SFr. 67.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Antistatischer Clog mit perforiertem oder glattem Obermaterial aus Leder und einer Sohle mit Kreuz/Kreisprofil (beständig gegen tierische Fette, Öl und Benzin).
  • Innenfutter aus Leder
  • Sanitized® behandelt, um Bakterien und Gerüche zu reduzieren
  • Klappbarer und verstellbarer Fersenriemen
Colour: Light green leather, white sole
Farbe: Hellgrünes Leder, weiße Sohle
Certifications: TÜV GS tested; EN ISO 20347:2012; OB, FO, SRC.
Documents
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    37
  • Farbe:
    Grün/weiß
  • Seq:
    12
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.