Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091 | Avantor
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
41, Hellgrün
Katalognr. ABEB7090/41
Anbieter:   Abeba
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
Katalognr. ABEB7090/41
Anbieter:  Abeba
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
41, Hellgrün
Preis
SFr. 67.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Antistatischer Clog mit perforiertem oder glattem Obermaterial aus Leder und einer Sohle mit Kreuz/Kreisprofil (beständig gegen tierische Fette, Öl und Benzin).
  • Innenfutter aus Leder
  • Sanitized® behandelt, um Bakterien und Gerüche zu reduzieren
  • Klappbarer und verstellbarer Fersenriemen
Colour: Light green leather, white sole
Farbe: Hellgrünes Leder, weiße Sohle
Zertifizierung: TÜV GS tested; EN ISO 20347:2012; OB, FO, SRC.
Dokumente
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    41
  • Farbe:
    Hellgrün
  • Seq:
    07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..