Luft-/Dampfeinlassrohre, gerade, Quickfit®
70-mm-Schaft, 24/29 NS
Katalognr. 201-3058
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Pyrex® Borosilikatglas.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Kegel mit Stiel und reduziertem Schaft
Nützlich für die Herstellung von Gaseinlassrohren.
Stiellänge: 150 mm
Drei Schaftlängen: 45/60/70 mm.
Technische Daten
- Kern:24/29 NS
- Mit:70-mm-Schaft
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..