AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Reduktion, Quickfit® | Avantor
Adapter, Reduktion, Quickfit®
50/42 NS, 34/35 NS
Katalognr. 201-0644
Anbieter:   SciLabware
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Katalognr. 201-0644
Anbieter:  SciLabware
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Adapter, Reduktion, Quickfit®
50/42 NS, 34/35 NS
Preis
SFr. 62.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglass, Quickfit®-Schliffe, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Reduktionsadapter, von großem Kernschliff unten auf kleinen Hülsenschliff oben.
Technische Daten
  • Kern:
    50/42 NS
  • Hülse:
    34/35 NS