AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Reduktion, Quickfit® | Avantor
Adapter, Reduktion, Quickfit®
14/23 NS, 10/19 NS
Katalognr. 201-0639
Anbieter:   SciLabware
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Katalognr. 201-0639
Anbieter:  SciLabware
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Adapter, Reduktion, Quickfit®
14/23 NS, 10/19 NS
Preis
SFr. 78.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglass, Quickfit®-Schliffe, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Reduktionsadapter, von großem Kernschliff unten auf kleinen Hülsenschliff oben.
Technische Daten
  • Kern:
    14/23 NS
  • Hülse:
    10/19 NS