AuftragsverfolgungKontakt
Surface protection mats
Surface protection mats
Durchscheinend, 550×600 mm, 4,00 mm
Katalognr. DENE5101004
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Surface protection mats
Katalognr. DENE5101004
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Surface protection mats
Surface protection mats
Durchscheinend, 550×600 mm, 4,00 mm
Preis
SFr. 952.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
  • Temperature range from −60 to +200° C
  • Short periods up to 260° C
  • Durometer 60 Shore A
Technische Daten
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • L×B:
    550×600 mm
  • Seq:
    004
  • Stärke:
    4,00 mm