AuftragsverfolgungKontakt
Pharmacy scoops | Avantor
Pharmacy scoops
100 ml, 220 mm, 50 mm
Katalognr. BOCH8830
Anbieter:   BOCHEM
Pharmacy scoops
Katalognr. BOCH8830
Anbieter:  BOCHEM
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
100 ml, 220 mm, 50 mm
Preis
136.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Soldered handle
Technische Daten
  • Ø:
    50 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Länge:
    220 mm
  • Seq:
    01