Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
GHS-Piktogramme | Avantor
GHS-Piktogramme
GHS-etiketten mit Symbolen GHS04, B-7541, PIC 1804-70*70-B7541-CRD, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 70×70 mm, 6/Karte
Katalognr. 116-0091
Anbieter:   Brady
GHS-Piktogramme
Katalognr. 116-0091
Anbieter:  Brady
GHS-Piktogramme
GHS-Piktogramme
GHS-etiketten mit Symbolen GHS04, B-7541, PIC 1804-70*70-B7541-CRD, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 70×70 mm, 6/Karte
Preis
SFr. 20.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
    Schwarz und rot auf weiß
Technische Daten
  • Typ:
    B-7541
  • Farbe:
    Schwarz/rot/weiß
  • Bezeichnung:
    GHS-etiketten mit Symbolen GHS04
  • Abmessungen:
    70×70 mm
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    33
  • Modell:
    PIC 1804-70*70-B7541-CRD
  • Verpackt:
    6/Karte
  • Klebstoff:
    Permanent, Acryl