Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
GHS-Piktogramme
GHS-Piktogramme
GHS-Etiketten mit Symbolen GHS03, B-7541, PIC 1803-100*100-B7541-CRD, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 100×100 mm, 4/Karte
Katalognr. 116-0082
Anbieter:   Brady
GHS-Piktogramme
Katalognr. 116-0082
Anbieter:  Brady
GHS-Piktogramme
GHS-Piktogramme
GHS-Etiketten mit Symbolen GHS03, B-7541, PIC 1803-100*100-B7541-CRD, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 100×100 mm, 4/Karte
Preis
SFr. 23.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
    Schwarz und rot auf weiß
Technische Daten
  • Typ:
    B-7541
  • Farbe:
    Schwarz/rot/weiß
  • Bezeichnung:
    GHS-Etiketten mit Symbolen GHS03
  • Abmessungen:
    100×100 mm
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    25
  • Modell:
    PIC 1803-100*100-B7541-CRD
  • Verpackt:
    4/Karte
  • Klebstoff:
    Permanent, Acryl