Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
GHS-Piktogramme
GHS-Piktogramme
GHS-Piktogramme GHS01, B-7541, PIC 1801-100*100-B7541-CRD, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 100×100 mm, 4/Karte
  116-0072
 :   Brady
GHS-Piktogramme
  116-0072
 :  Brady
GHS-Piktogramme
GHS-Piktogramme
GHS-Piktogramme GHS01, B-7541, PIC 1801-100*100-B7541-CRD, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 100×100 mm, 4/Karte
SFr. 23.60
1 * 1 ST
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
    Schwarz und rot auf weiß
  • Typ:
    B-7541
  • Farbe:
    Schwarz/rot/weiß
  • Bezeichnung:
    GHS-Piktogramme GHS01
  • Abmessungen:
    100×100 mm
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    07
  • Modell:
    PIC 1801-100*100-B7541-CRD
  • Verpackt:
    4/Karte
  • Klebstoff:
    Permanent, Acryl
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.