AuftragsverfolgungKontakt
Stäbe, Filterung, BOLA | Avantor
Stäbe, Filterung, BOLA
28×100 mm, 50 μm
Katalognr. BOHLN1520-28
Anbieter:   Bohlender
Stäbe, Filterung, BOLA
Katalognr. BOHLN1520-28
Anbieter:  Bohlender
Stäbe, Filterung, BOLA
Stäbe, Filterung, BOLA
28×100 mm, 50 μm
Preis
111.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Filterstäbe werden aus mikroporösem PTFE hergestellt.
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Durchmesser und Länge sind Nennmaße und können eine Maschinentoleranz enthalten.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Technische Daten
  • Ø×H:
    28×100 mm
  • Porengröße:
    50 μm
  • Seq:
    04