AuftragsverfolgungKontakt
General purpose trays | Avantor
General purpose trays
25 l, 600×400×135 mm
Katalognr. CORAG179521
Anbieter:   Gilac PROFESSIONNEL
General purpose trays
Katalognr. CORAG179521
General purpose trays
25 l, 600×400×135 mm
Preis
SFr. 58.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Trays, made of HDPE, ideal for lifting the dough and used for storage purpose.
  • High quality and durability
  • Good chemical resistance
  • Resist temperature from –40 to +90 °C
Technische Daten
  • Außen B×T×H:
    600×400×135 mm
  • Kapazität:
    25 l
  • Seq:
    02