Weithalsflaschen mit Schraubkappe
25 ml, GL 28, Klar
HECH41324006
Glasflaschen, klar, mit weiter Öffnung und schwarzem PP Deckel. Ideal zur Probenentnahme, Lagerung und zum Transport von Pulvern und Pasten.
- Gute chemische und physische Eigenschaften
- Für Anwendungsgebiete ohne hohe thermische Belastung
- Rundgewinde in Übereinstimmung mit DIN 168
- Gewinde:GL 28
- Kapazität:25 ml
- Farbe:Klar
- Seq:01