AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
65 mm
Katalognr. HECH44002030
Pulvertrichter
Katalognr. HECH44002030
Pulvertrichter
Pulvertrichter
65 mm
Preis
SFr. 16.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Dokumente
Technische Daten
  • Trichter A-Ø:
    65 mm