Pasteurpipetten, Einweg
Mit Wattestopfen, 2 ml, 7 mm, 230 mm, 250/Box
Katalognr. HECH40567092
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Pasteurpipetten werden aus Kalknatronglas hergestellt.
- Lange konische Spitze
- Mit Einengung für Wattestopfen
- Erhältlich mit oder ohne Wattestecker
Certifications: ISO 7712
Documents
HECH40567002_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Ext.Ø:7 mm
- Verpackt:250/Box
- Kapazität:2 ml
- Bezeichnung:Mit Wattestopfen
- Länge:230 mm