Cover glasses, square
22×22 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1, Borosilikatglas
Katalognr. HECH40990115
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilicate glass coverslips for histology and microscopy.
Technische Daten
- Nr.:#1
- L×B:22×22 mm
- Material:Borosilikatglas
- Stärke:0,13 - 0,16 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



