AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur-Pipetten
Pasteur-Pipetten
Graduiert, 1,5 ml, 45 µl, 230 mm, +, Lose
Catalog # 612-5475
Supplier:   RATIOLAB
Pasteur-Pipetten
Catalog # 612-5475
Supplier:  RATIOLAB
Pasteur-Pipetten
Pasteur-Pipetten
Graduiert, 1,5 ml, 45 µl, 230 mm, +, Lose
Price
SFr. 176.00
Log in for availability
1 * 250 ST
Product Details & Documents
PE, Einweg
  • Weiche, elastische Kolben
  • Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
  • Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
  • Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
  • Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
  • Geeignet für Lebensmittelkontakt
Specifications
  • Verpackt:
    Lose
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    1,5 ml
  • Bezeichnung:
    Graduiert
  • Länge:
    230 mm
  • Seq:
    19
  • Tropfen-Volumen:
    45 µl