Pasteur-Pipetten
Graduiert, 3,0 ml, 40 µl, 155 mm, +, Lose
Anbieter: RATIOLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, Einweg
- Weiche, elastische Kolben
- Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
- Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
Technische Daten
- Verpackt:Lose
- Steril:+
- Kapazität:3,0 ml
- Bezeichnung:Graduiert
- Länge:155 mm
- Seq:09
- Tropfen-Volumen:40 µl