AuftragsverfolgungKontakt
Cryoboxes | Avantor
Cryoboxes
-, -, Weiß, 75×75×50 mm
Katalognr. RATI5160035
Anbieter:   RATIOLAB
Cryoboxes
Katalognr. RATI5160035
Anbieter:  RATIOLAB
Cryoboxes
Cryoboxes
-, -, Weiß, 75×75×50 mm
Preis
SFr. 53.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Cryoboxes, cardboard, for storage of cryovials at low temperatures.
  • Waterproof coating
  • Dividers must to be ordered separately
  • Available in different heights and five colours
Technische Daten
  • Fächer:
    -
  • Für:
    -
  • Außen B×T×H:
    75×75×50 mm
  • Farbe:
    Weiß