AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen
Kryoboxen
, 9×9, Kryoröhrchen 3 - 5 ml, Rot, 132×132×94 mm
Katalognr. RATI5150023
Anbieter:   RATIOLAB
Kryoboxen
Katalognr. RATI5150023
Anbieter:  RATIOLAB
Kryoboxen
, 9×9, Kryoröhrchen 3 - 5 ml, Rot, 132×132×94 mm
Preis
SFr. 82.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
PC, gefärbt, mit klarem Deckel.
  • Temperaturbeständig von -190 bis 121 °C
  • Ablaufbohrungen am Boden für Tauflüssigkeiten
  • Durch Stapelecken sind die Boxen für einen sicheren Transport geeignet
Mit Stülpdeckel und variablem Gittereinsatz.
 :
 :
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Fächer:
    9×9
  • Für:
    Kryoröhrchen 3 - 5 ml
  • Außen B×T×H:
    132×132×94 mm
  • Farbe:
    Rot
  • Seq:
    09