Microplates, 96-well
96-Well-Platte, Klar, 96, +
Katalognr. RATI6018313
Anbieter: RATIOLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Anz. Wells:96
- Steril:+
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:96-Well-Platte
- Cat. No.:RATI6018313
- Modell:Mikrotestplatten, Volumen ∼300 μl
- Well-Profile:V-Boden